Läs mer
2-amino-3,5-difluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11325575
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325575 5 g 5g
11315575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19727.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 732306-31-9
Molekylformel C5H4F2N2
Molekylvikt (g/mol) 130.098
MDL-nummer MFCD03788760
InChI-nyckel JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-difluoro, pubchem5550, acmc-209oq0, 3,5-difluoro-2-pyridylamine, ksc495k6p, 3,5-difluoropyridin-2-ylamine, 3,5-difluoro-pyridin-2-yl-amine, 3,5-bis fluoranyl pyridin-2-amine
PubChem CID 2783238
IUPAC-namn 3,5-difluorpyridin-2-amin
LEDER C1=C(C=NC(=C1F)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-difluoropyridine
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 130.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.