Läs mer
2-Amino-3,5-diiodobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11448186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448186 5 g 5g
11458186 25 g 25g
11468186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15308.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-86-9
Molekylformel C7H5I2NO2
Molekylvikt (g/mol) 388.931
MDL-nummer MFCD00007682
InChI-nyckel RFIBDMCPIREZKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-diiodo, anthranilic acid, 3,5-diiodo, 2-amino-3,5-diiodobenzoicacid, acmc-209mnv, 3,5-diiodoanthranilicacid, 3,5-diiodoanthanilic acid, anthranilic acid,5-diiodo, 4-14-00-01085 beilstein handbook reference, 2-amino-3,5-diiodo-benzoic acid
PubChem CID 69116
IUPAC-namn 2-amino-3,5-diiodobenzoic acid
LEDER C1=C(C=C(C(=C1I)N)C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 779429
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 388.93
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.