Läs mer
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323406 5 g 5g
11313406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12850.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3032-32-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
2-Amino-3,6-diklorbensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt och finner även användning i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Amino-3,6-diklorbensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt och finner även användning
inom kemisk forskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och natriumhypoklorit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3032-32-4
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD00052390
InChI-nyckel MMIREQFMYZQWLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604542
IUPAC-namn 2-amino-3,6-diklorbensoesyra
LEDER NC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Smältpunkt 150 °C till 154 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3266879
Synonym benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.03
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.