Läs mer
2-amino-3,6-diklorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30334028
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30334028 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30334028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6399402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,6-diklorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 206.03
Formel vikt 204.9697