missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 58579-67-2 |
| Molekylformel | C7H7NOCl2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2,11H,3,10H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1CO |
| IUPAC-namn | (2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.04 |
| Formel vikt | 190.9905 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?