Läs mer
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7047951
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. 11374396
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20009.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675602-89-8
Molekylformel C6H3F5N2
Molekylvikt (g/mol) 198.096
MDL-nummer MFCD03840200
InChI-nyckel GJYDRBORZUFFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,6-difluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3,6-difluoro-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3,6-difluoro-4-trifluoromethyl-pyridine, 3,6-difluoro-4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, pubchem2973, 3,6-difluoro-4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine,3,6-difluoro-4-trifluoromethyl, 3,6-bis fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 2782809
IUPAC-namn 3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
LEDER C1=C(C(=C(N=C1F)N)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 66°C to 68°C
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 198.1
Procent renhet 95%