Läs mer
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile, 97%
Produktkod. 15475648
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475648 250 mg 250mg
15465648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59362.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 190011-81-5 | C7H4F2N2 | 154.12 g/mol
2-amino-3,6-difluorbensonitril används i kosmetiska och farmaceutiska intermediärer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Amino-3,6-difluorobensonitril används i kosmetiska
och farmaceutiska intermediärer.
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190011-81-5
Molekylformel C7H4F2N2
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD13178244
InChI-nyckel ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,6-difluoro-benzonitrile, 2-cyano-3,6-difluoroaniline, 2-amino-3,6-difluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-3,6-difluoro-9ci
PubChem CID 45090591
IUPAC-namn 2-amino-3,6-difluorbensonitril
LEDER NC1=C(F)C=CC(F)=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.