Läs mer
2-Amino-3,7,8-trimetyl-3H-imidazo[4,5-f]kinoxalin, TRC
Produktkod. 30008032
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008032 5 mg
30005519 10 mg
30004551 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6316005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92180-79-5
Molekylformel C12 H13 N5
Molekylvikt (g/mol) 227.27
Synonym 3,7,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 7,8-DiMeIQx
IUPAC-namn 3,7,8-trimetylimidazo[4,5-f]kinoxalin-2-amin
LEDER Cc1nc2ccc3c(nc(N)n3C)c2nc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-10-8(14-6)4-5-9-11(10)16-12(13)17(9)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Formel vikt 227.1171
Procent renhet >95%