Läs mer
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C, TRC
Produktkod. 30011954
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30011954 2.5 mg 2.5mg
30012631 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6067002.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209977-58-2
Molekylformel 13C C10 H11 N5
Molekylvikt (g/mol) 214.23
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 3,8-dimethyl- (9CI), 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
IUPAC-namn 3,8-dimethyl(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
LEDER Cc1cnc2ccc3c(n[13c](N)n3C)c2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i11+1
Formel vikt 214.1048