Läs mer
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Produktkod. 30005956
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005956 5 mg
30004635 50 mg
30006570 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6066005MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77500-04-0
Molekylformel C11 H11 N5
Molekylvikt (g/mol) 213.24
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-dimethyl-, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylmidazo[4,5-f]quinoxaline, MeIQx
IUPAC-namn 3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
LEDER Cc1cnc2ccc3c(nc(N)n3C)c2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)
Formel vikt 213.1014
Procent renhet >95%