Läs mer
2-Amino-3-benzyloxypyridine, 98.5%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367770 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10367770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162980050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24016-03-3
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD00006316
InChI-nyckel NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
PubChem CID 90334
IUPAC-namn 3-phenylmethoxypyridin-2-amine
LEDER NC1=NC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Namnnotering 98.5%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 94°C to 98°C
Färg Brown to Green
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98.50%
Fysisk form Crystalline Powder