Läs mer
2-Amino-3-bensyloxypyridin, TRC
Produktkod. 30323771
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30323771 1 g
1 options
Produktkod. 30323771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6002251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Molekylformel C12 H12 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
LEDER Nc1ncccc1OCc2ccccc2
IUPAC-namn 3-fenylmetoxypyridin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Formel vikt 200.095