missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 41198-02-1 |
| Molekylformel | C7H5BrClNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-3-bromo-5-chloro-benzoic Acid, 3-Bromo-5-chloroanthranilic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.48 |
| Formel vikt | 248.9192 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?