Läs mer
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10587953 1 g Glass bottle 1g
10092021 5 g Glass bottle 5g
10239543 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10587953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17282-00-7
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD00068231
InChI-nyckel NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
PubChem CID 519380
IUPAC-namn 3-bromo-5-methylpyridin-2-amine
LEDER CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55.0°C to 57.0°C
Färg Beige to Yellow or Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H7BrN2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.