missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 17282-00-7 |
| Molekylformel | C6H7BrN2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 6-Amino-5-bromo-3-picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9) |
| LEDER | Cc1cnc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-5-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.04 |
| Formel vikt | 185.9793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?