Läs mer
2-amino-3-brom-5-nitrobensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576134
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10576134 100 g Bärnstensfärgad glasflaska 100g
10480774 50 g Bärnstensfärgad glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01878FA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17601-94-4
Molekylformel C7H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 242.032
InChI-nyckel MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC-namn 2-amino-3-brom-5-nitrobensonitril
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 242.03
Procent renhet 97%