missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7028217
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407086 1 g 1g
11417086 5 g 5g
11427086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11407086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25404.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17601-94-4
Molekylformel C7H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 242.032
MDL-nummer MFCD00054185
InChI-nyckel MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC-namn 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 186°C to 190°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 242.03
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.