Läs mer
2-amino-3-brombensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708623
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10708623 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10738804 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10564984 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10708623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07275CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 20776-51-6
Molekylformel C7H5BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.03
MDL-nummer MFCD03618453
InChI-nyckel SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC-namn 2-amino-3-brombensoesyra
LEDER NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%