Läs mer
2-Amino-3-bromobensoesyra, 97 %
Produktkod. 15418518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418518 1 g 1g
15428518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61925.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 20776-51-6 | C7H5BrNO2 | 215,03 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som farmaceutiska mellanprodukter
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20776-51-6
Molekylformel C7H5BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.03
MDL-nummer MFCD03618453
InChI-nyckel SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC-namn 2-amino-3-brombensoesyra
LEDER NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Smältpunkt 174°C to 178°C
Färg Vitt till gult
Flampunkt 161°C (322°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2936928
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.