Läs mer
2-amino-3-bromopyrazin-5-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-bromopyrazine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 887352-34-3 |
| Molekylformel | C5 H4 Br N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-3-4(7)8-1-2(9-3)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11) |
| LEDER | Nc1ncc(nc1Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-amino-6-bromopyrazin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.01 |
| Formel vikt | 216.9487 |