Läs mer
2-Amino-3-chloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1,4-Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-chloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 1357366-94-9 |
| Molekylformel | C10H10ClNO4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-9(13)5-3-4-6(10(14)16-2)8(12)7(5)11/h3-4H,12H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(C(=O)OC)c(Cl)c1N |
| IUPAC-namn | dimethyl 2-amino-3-chlorobenzene-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.64 |
| Formel vikt | 243.0298 |