Läs mer
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10696250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696250 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10696250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436270250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79456-26-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95°C to 97.5°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H4ClF3N2
MDL-nummer MFCD00042154
Kvantitet 25 g
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoropyridine, pubchem2974
InChI-nyckel WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 196.56
PubChem CID 607248
Formel vikt 196.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.