Läs mer
2-amino-3-klor-5-trifluormetylpyridin, TRC
Produktkod. 30326602
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30326602 5 g
1 options
Produktkod. 30326602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5960705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine
CAS 79456-26-1
Molekylformel C6H4ClF3N2
Kvantitet 5 g
Synonym 5-(Trifluoromethyl)-3-chloro-2-pyridinylamine, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
InChI formel InChI=1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 196.56
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.