Läs mer
2-Amino-3-chloro-N-hydroxy-propanamide-15N,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-chloro-N-hydroxy-propanamide-15N,d3 |
| CAS | 1794713-69-1 |
| Molekylformel | C3H4D3ClN15NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-chloro-propionohydroxamic-15N,d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClN2O2/c4-1-2(5)3(7)6-8/h2,8H,1,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D,6+1 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(N)C(=O)[15NH]O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-chloro-2,3,3-trideuterio-N-hydroxypropan(^{15}N)amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.56 |
| Formel vikt | 142.0355 |