Läs mer
2-amino-3-klorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10447012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447012 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10447012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335970010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS 6388-47-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190 °C till 195 °C
Färg Grå eller brun-gul till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H6ClNO2
Linjär formel C6H3ClNH2COOH
MDL-nummer MFCD00134229
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-chloro, 2-amino-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 3-chloro, 2-amino-3-chlorobenzoicacid, pubchem4639, 3-chloroanthranilicacid, acmc-209nj4, amino-3-chlorobenzoic acid
InChI-nyckel LWUAMROXVQLJKA-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(Cl)C=CC=C1C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-klorbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 171.58
PubChem CID 80807
Formel vikt 171.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.