Läs mer
2-Amino-3-chlorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 6388-47-2 |
| Molekylformel | C7H6ClNO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Amino-3-chloro-benzoic Acid, 3-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 3-Chloroanthranilic Acid, NSC 20671 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1c(Cl)cccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-chlorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vikt | 171.0087 |