Läs mer
2-amino-3-cyano-4,5-di(fur-2-yl)furan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621683
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10621683 250 mg 250mg
10314722 1 g 1g
10332255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10621683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB00495CB
Kemiska identifierare
CAS 24386-17-2
Molekylformel C13H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 240.22
MDL-nummer MFCD00099027
InChI-nyckel RDQSOEAGWZLHBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyano-4,5-di fur-2-yl furan, 5'-amino-2,2':3',2-terfuran-4'-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5-di furyl furan, 2,2':3',2-terfuran-4'-carbonitrile,5'-amino, 2-amino-4,5-bis furan-2-yl furan-3-carbonitrile, 5'-amino-2'-furan-2-yl-2,3'-bifuran-4'-carbonitrile, 2-amino-4,5-di 2-furyl furan-3-carbonitrile, 5-amino-3-furan-2-yl-2,2'-bifuran-4-carbonitrile, aminocyanodifurylfuran
PubChem CID 714249
LEDER NC1=C(C#N)C(C2=CC=CO2)=C(O1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-cyano-4, 5-di(fur-2-yl)furan
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 5'-amino-2'-(furan-2-yl)-[2,3'-bifuran]-4'-karbonitril
Formel vikt 240.22
Procent renhet 97%