Läs mer
2-Amino-3-fluorobenzonitril, 95 %
Produktkod. 15448138
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448138 250 mg 250mg
15438138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61580.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 115661-37-5 | C7H5FN2 | 136,129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115661-37-5
Molekylformel C7H5FN2
Molekylvikt (g/mol) 136.129
InChI-nyckel UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783392
IUPAC-namn 2-amino-3-fluorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Synonym 2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
Formel vikt 136.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.