Läs mer
2-Amino-3-fluoropyridine, 97%
Produktkod. 15474617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474617 5 g 5g
15464617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31970.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21717-95-3 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21717-95-3
Molekylformel C5H5FN2
Molekylvikt (g/mol) 112.11
MDL-nummer MFCD04114135
InChI-nyckel WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-fluoro, 3-fluoro-2-pyridylamine, 3-fluoro-2-pyridinamine, 3-fluoro-2-aminopyridine, fluoropyridimine, pubchem2976, acmc-209fng, 3-fluoro-pyridin-2ylamine
PubChem CID 2762809
IUPAC-namn 3-fluorpyridin-2-amin
LEDER NC1=C(F)C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-fluoropyridine
Smältpunkt 39°C to 43°C
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 112.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.