Läs mer
2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl Phosphate Barium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl phosphate barium salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12NO6P.Ba/c5-4(1-6,2-7)3-11-12(8,9)10;/h6-7H,1-3,5H2,(H2,8,9,10);/q;+2/p-2 |
| Formel vikt | 336.9298 |
| Procent renhet | >95% |