Läs mer
2-Amino-3’-hydroxy-acetophenone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3'-hydroxy-acetophenone Hydrochloride |
| CAS | 14665-75-9 |
| Molekylformel | C8H9NO2 • (HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-Hydroxyphenyl)-2-oxoethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,10H,5,9H2;1H |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC(O)=C1)CN.Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.163646 |
| Formel vikt | 187.04 |