missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-3-hydroxyphenazine, Mikromol™

Produktkod. 17958054
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958054 100 mg
17977194 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17958054 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2500.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Amino-3-hydroxyphenazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-hydroxyphenazine
CAS 4569-77-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-3-hydroxyphenazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Amino-3-hydroxyphenazine
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c13-7-5-10-11(6-12(7)16)15-9-4-2-1-3-8(9)14-10/h1-6,16H,13H2
LEDER Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1O
IUPAC-namn 3-aminophenazin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 211.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 211.0746 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.