Läs mer
2-Amino-3-hydroxyphenazine, Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-3-hydroxyphenazine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-hydroxyphenazine |
| CAS | 4569-77-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-3-hydroxyphenazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxyphenazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O/c13-7-5-10-11(6-12(7)16)15-9-4-2-1-3-8(9)14-10/h1-6,16H,13H2 |
| LEDER | Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1O |
| IUPAC-namn | 3-aminophenazin-2-ol |
| Visa mer |