Läs mer
2-amino-3-hydroxipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493414
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493414 50 g 50g
11483414 10 g 10g
11403424 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10665.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16867-03-1 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16867-03-1
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.116
MDL-nummer MFCD00006317
InChI-nyckel BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
PubChem CID 28114
IUPAC-namn 2-aminopyridin-3-ol
LEDER C1=CC(=C(N=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-hydroxypyridine
Smältpunkt 166°C to 174°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 109868
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-hydroxypyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-3-hydroxypyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.