Läs mer
2-amino-3-hydroxipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329699
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329699 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11329699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10665.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16867-03-1 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-hydroxypyridine
CAS 16867-03-1
Smältpunkt 166°C to 174°C
Odör Odorless
Molekylformel C5H6N2O
MDL-nummer MFCD00006317
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 109868
Synonym 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine
InChI-nyckel BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-aminopyridin-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 110.12
PubChem CID 28114
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.