Läs mer
2-Amino-3-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11936411 5 g Glass bottle 5g
11926411 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 104830-06-0 | Molecular Formula: C5H5IN2 | Molecular Weight: 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104830-06-0
Molekylformel C5H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 220.01
InChI-nyckel UUDNBWSHTUFGDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-iodopyridine, 3-iodopyrid-2-ylamine, 3-iodo-pyridin-2-ylamine, 3-iodo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-iodo, iodo-aminopyridine, pubchem1265, 2-amino-3-iodpyridine, acmc-20a0df
PubChem CID 2763151
IUPAC-namn 3-iodopyridin-2-amine
LEDER C1=CC(=C(N=C1)N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-iodopyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 89.6°C to 90.6°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Powder or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-3-iodopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.