Läs mer
2-amino-3-metoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30314733
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30314733 1 g
1 options
Produktkod. 30314733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6120101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid
CAS 3177-80-8
Molekylformel C8H9NO3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Amino-m-Anisic Acid, 2-Amino-3-(methyloxy)benzoic Acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 3-Methoxyanthranilic Acid, NSC 81443
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC-namn 2-amino-3-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582