Läs mer
2'-Amino-3'-metoxyflafon, 99%
Produktkod. 15456419
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456419 10 mg 10mg
15446419 5 mg 5mg
15466419 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64485.MA
 Begränsad artikel
I lager
En MAP-kinashämmare | CAS: 167869-21-8 | C16H13NO3 | 267,28 g/mol
En MAP-kinashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167869-21-8
Molekylformel C16H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 267.28
MDL-nummer MFCD00671789
InChI-nyckel QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 2'-amino-3'-methoxyflavone, unii-sje1io5e3i, sje1io5e3i, chembl35482, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl, 2′-amino-3′-methoxyflavone
PubChem CID 4713
ChEBI CHEBI:77954
IUPAC-namn 2-(2-amino-3-metoxifenyl)kromen-4-on
LEDER COC1=CC=CC(=C1N)C1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 267.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.