Läs mer
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline-2-13C |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)/i11+1 |
| Formel vikt | 199.0939 |