Läs mer
2-Amino-3-metyl-3H-imidazo[4,5-f]kinoxalin, TRC
Produktkod. 17961375
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17961375 2.5 mg 2.5mg
17904295 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17961375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6169002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108354-47-8
Molekylformel C10 H9 N5
Molekylvikt (g/mol) 199.21
Synonym 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
IUPAC-namn 3-metylimidazo[4,5-f]kinoxalin-2-amin
LEDER Cn1c(N)nc2c3nccnc3ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)
Formel vikt 199.0858
Procent renhet >95%