Läs mer
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-H]isoquinoline |
| CAS | 147293-14-9 |
| Molekylformel | C11 H10 N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3H-Imidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine, 3-methyl-, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-3-2-7-4-5-13-6-8(7)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14) |
| LEDER | Cn1c(N)nc2c3cnccc3ccc12 |
| IUPAC-namn | 3-methylimidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0905 |