Läs mer
2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole-d3 |
| CAS | 1189458-14-7 |
| Molekylformel | C12 D3 H8 N3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-methyl-α-carboline-d3, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethyl)-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.2543 |
| Formel vikt | 200.1141 |