missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, TRC

Produktkod. 18040940
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040940 100 mg
18082530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA617500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68006-83-7
Molekylformel C12 H11 N3
Molekylvikt (g/mol) 197.24
Synonym 3-Methyl-1H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 3-methyl- (9CI), 3-Methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-3-methyl-α-carboline, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine, MeAαC, MeAaC
IUPAC-namn 3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine
LEDER Cc1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)
Formel vikt 197.0953
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.