Läs mer
2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15) |
| Formel vikt | 197.0953 |
| Procent renhet | >95% |