Läs mer
2-Amino-3-metylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11451267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451267 1 g 1g
11461267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24230.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4389-45-1 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4389-45-1
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00007745
InChI-nyckel WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
PubChem CID 78101
ChEBI CHEBI:80574
IUPAC-namn 2-amino-3-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Smältpunkt 174°C to 177°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2359694
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.