Läs mer
2-amino-3-metylbensoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30315383
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30315383 50 g
1 options
Produktkod. 30315383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61215550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 22223-49-0
Molekylformel C9H11NO2
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-6-methylaniline, 3-Methylanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate, Methyl 3-Methylanthranilate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cccc(C)c1N
IUPAC-namn Metyl 2-amino-3-metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.079