Läs mer
2-amino-3-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30324632
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30324632 10 g
1 options
Produktkod. 30324632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61215010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 4389-45-1
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Amino-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-m-toluic Acid, 3-Methyl-2-aminobenzoic Acid, 3-Methylanthranilic Acid, NSC 16049
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC-namn 2-amino-3-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633