Läs mer
2-Amino-3-methylbutanamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methylbutanamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 152.0716 |
| Frakt skick | Room Temperature |