Läs mer
2-Amino-3-methylpentan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-methylpentan-1-ol |
| CAS | 24629-25-2 |
| Molekylformel | C6H15NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@H](N)CO |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-amino-3-methylpentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.19 |
| Formel vikt | 117.1154 |