Läs mer
(2-Amino-3-methylphenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-3-methylphenyl)methanol |
| CAS | 57772-50-6 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-methylbenzenemethanol, 2-Amino-3-methylbenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(CO)c1N |
| IUPAC-namn | (2-amino-3-methylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0841 |